Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Sterile overtræksdragter med hætte og tommelfingerløkker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15298288
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Størrelse (metrisk) bryst:
100 til 108 cm
108 til 116 cm
116 til 124 cm
124 til 132 cm
132 til 140 cm
76 til 84 cm
84 til 92 cm
92 til 100 cm
Højde (metrisk):
158 til 164 cm
164 til 170 cm
170 til 176 cm
176 til 182 cm
182 til 188 cm
188 til 194 cm
194 til 200 cm
200 til 206 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 20
Artikelnummer. 15298288
Brand: Ansell™ SBDCHT3XL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Steril engangsovertræksdragt med hætte har en tommelfingerløkke for sikkert hold.
  • Lav fnug, antistatisk CleanTough™ Stof lavet
  • Steriliseret ved gamma-bestråling
  • Anti-Static ejendomme
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
  • Lynlås foran med klapbetræk
  • Tommelfingerløkker på håndleddet
  • Elastik ryg, manchetter og ankler
  • ASTM D6978 05 Testet
  • HELMKE Tromle Testet
  • Lavt partikelholdigt
  • Sterilitetssikringsniveau 10 -6
  • Fås i størrelser fra S til 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse 3X-Large
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2
Model- S-BDCHT
Størrelse (metrisk) bryst 124 til 132 cm
Højde (metrisk) 194 til 200 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis