Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ Sterile overtræksdragter med hætte og tommelfingerløkker
Beskrivelse
- Lav fnug, antistatisk CleanTough™ Stof lavet
- Steriliseret ved gamma-bestråling
- Anti-Static ejendomme
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
- Lynlås foran med klapbetræk
- Tommelfingerløkker på håndleddet
- Elastik ryg, manchetter og ankler
- ASTM D6978 05 Testet
- HELMKE Tromle Testet
- Lavt partikelholdigt
- Sterilitetssikringsniveau 10 -6
- Fås i størrelser fra S til 4XL
Overholdelse
USP 797, USP 800, 503B
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik bagpå |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |