Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ Sterile overtræksdragter med hætte og tommelfingerløkker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15248288
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Størrelse (metrisk) bryst:
76 til 84 cm
Højde (metrisk):
158 til 164 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Størrelse (metrisk) bryst Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15248288 Lille 76 til 84 cm 158 til 164 cm Pakke med 20
12787196 X-Small 76 til 84 cm 158 til 164 cm Pakke med 20
15258288 Medium 76 til 84 cm 158 til 164 cm Pakke med 20
15268288 Større 76 til 84 cm 158 til 164 cm Pakke med 20
15278288 X-Large 76 til 84 cm 158 til 164 cm Pakke med 20
15288288 2X-stor 76 til 84 cm 158 til 164 cm Pakke med 20
15298288 3X-Large 76 til 84 cm 158 til 164 cm Pakke med 15
15208298 4X-stor 76 til 84 cm 158 til 164 cm Pakke med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15248288 Leverandør Ansell Leverandørnr. SBDCHTS
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Steril engangsovertræksdragt med hætte har en tommelfingerløkke for sikkert hold.
  • Lav fnug, antistatisk CleanTough™ Stof lavet
  • Steriliseret ved gamma-bestråling
  • Anti-Static ejendomme
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
  • Lynlås foran med klapbetræk
  • Tommelfingerløkker på håndleddet
  • Elastik ryg, manchetter og ankler
  • ASTM D6978 05 Testet
  • HELMKE Tromle Testet
  • Lavt partikelholdigt
  • Sterilitetssikringsniveau 10 -6
  • Fås i størrelser fra S til 4XL
Overholdelse
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Elastisk
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastisk
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Steril
Modstand Kemikalier
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2
Model- S-BDCHT
Størrelse (metrisk) bryst 76 til 84 cm
Højde (metrisk) 158 til 164 cm
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)