Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Sterile overtræksdragter med hætte og tommelfingerløkker
Beskrivelse
- Lav fnug, antistatisk CleanTough™ Stof lavet
- Steriliseret ved gamma-bestråling
- Anti-Static ejendomme
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
- Lynlås foran med klapbetræk
- Tommelfingerløkker på håndleddet
- Elastik ryg, manchetter og ankler
- ASTM D6978 05 Testet
- HELMKE Tromle Testet
- Lavt partikelholdigt
- Sterilitetssikringsniveau 10 -6
- Fås i størrelser fra S til 4XL
Overholdelse
USP 797, USP 800, 503B
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | X-Small |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2 |
| Model- | S-BDCHT |
| Størrelse (metrisk) bryst | 76 til 84 cm |
| Vis mere |