Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Sterile overtræksdragter med hætte og integrerede støvler
Steril beskyttelse fra top til tå ind ISO Klasse 4 renrumsmiljøer.
3650.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Renrums heldragt |
---|---|
Farve | Hvid |
Sterilitet | Steril |
Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015 |
Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Størrelse (metrisk) bryst | Højde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Størrelse (metrisk) bryst | Højde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
15683247
![]() |
Ansell™
S-BDFC-S |
Lille | 84 til 92 cm | 164 til 170 cm |
3650.00 DKK
Pakke med 20 |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15673247
![]() |
Ansell™
S-BDFC-M |
Medium | 92 til 100 cm | 170 til 176 cm |
3650.00 DKK
Pakke med 20 |
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15663247
![]() |
Ansell™
S-BDFC-L |
Større | 100 til 108 cm | 176 til 182 cm |
3650.00 DKK
Pakke med 20 |
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15693247
![]() |
Ansell™
S-BDFC-XL |
X-Large | 108 til 116 cm | 182 til 188 cm |
3650.00 DKK
Pakke med 20 |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15603257
![]() |
Ansell™
S-BDFC-2XL |
2X-stor | 116 til 124 cm | 188 til 194 cm |
3650.00 DKK
Pakke med 20 |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15613257
![]() |
Ansell™
S-BDFC-3XL |
3X-Large | 124 til 132 cm | 194 til 200 cm |
3650.00 DKK
Pakke med 15 |
Forventet forsendelse: 23-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
15623257
![]() |
Ansell™
S-BDFC-4XL |
4X-stor | 132 til 140 cm | 200 til 206 cm |
3650.00 DKK
Pakke med 15 |
Forventet forsendelse: 23-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
Beskrivelse
- ISO Klasse 4 kompatibel
- Steriliseret ved gammabestråling
- Antistatisk, lavfnugende og holdbar CleanTough™ stof
- Lynlås med frontcover
- Skridsikre såler
- Elastik ryg, hætte, manchetter og ankler
- ASTM D6978 05 TESTET
- HELMKE Tromle Testet Lavpartikler
- Sterilitetssikkerhedsniveau 10 −6
Overholdelse
USP: 797, USP: 800, 503B
Tekniske data
Renrums heldragt | |
Steril | |
DA ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 | |
Renrum, Pharma, Kontrollerede Miljøer, PPE, Apotek Compounding, Fremstilling, Industriel |
Hvid | |
ISO 9001:2015 | |
S-BDFC |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ BioClean-D™ Sterile overtræksdragter med hætte og integrerede støvler