Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Sterile overtræksdragter med hætte og integrerede støvler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15683247
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Størrelse (metrisk) bryst:
100 til 108 cm
108 til 116 cm
116 til 124 cm
124 til 132 cm
132 til 140 cm
84 til 92 cm
92 til 100 cm
Højde (metrisk):
164 til 170 cm
170 til 176 cm
176 til 182 cm
182 til 188 cm
188 til 194 cm
194 til 200 cm
200 til 206 cm
Packungsgröße:
Pakke med 15
Pakke med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Størrelse Størrelse (metrisk) bryst Højde (metrisk) Packungsgröße
15683247 Lille 84 til 92 cm 164 til 170 cm Pakke med 20
15673247 Medium 92 til 100 cm 170 til 176 cm Pakke med 20
15663247 Større 100 til 108 cm 176 til 182 cm Pakke med 20
15693247 X-Large 108 til 116 cm 182 til 188 cm Pakke med 20
15603257 2X-stor 116 til 124 cm 188 til 194 cm Pakke med 20
15613257 3X-Large 124 til 132 cm 194 til 200 cm Pakke med 15
15623257 4X-stor 132 til 140 cm 200 til 206 cm Pakke med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15683247 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. SBDFCS
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Steril beskyttelse fra top til tå ind ISO Klasse 4 renrumsmiljøer.
  • ISO Klasse 4 kompatibel
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Antistatisk, lavfnugende og holdbar CleanTough™ stof
  • Lynlås med frontcover
  • Skridsikre såler
  • Elastik ryg, hætte, manchetter og ankler
  • ASTM D6978 05 TESTET
  • HELMKE Tromle Testet Lavpartikler
  • Sterilitetssikkerhedsniveau 10 −6
Compliance
USP: 797, USP: 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Polyethylene, Non-woven Polypropylene Laminate
Farve Hvid
Engangs Single-use
Talje stil Elastic
Ankel stil Elastic, Attached Boots
Manchet stil Elastik
Hals stil Hooded
Hætte type Attached, Elastic
Lukketype Front Zipper with Flap
Sømtype Bound
Sterilitet Steril
Modstand Liquid
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Model- S-BDFC
Størrelse (engelsk) Bryst 33-36 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm
Til brug med (applikation) Renrum, Pharma, Kontrollerede Miljøer, PPE, Apotek Compounding, Fremstilling, Industriel
Højde (engelsk) 5 fod. 4 tommer til 5 fod. 6 tommer
Højde (metrisk) 164 til 170 cm
Renrumsklasse Class 10,000 (ISO 7)