Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Sterile overtræksdragter med hætte og integrerede støvler
Description
- ISO Klasse 4 kompatibel
- Steriliseret ved gammabestråling
- Antistatisk, lavfnugende og holdbar CleanTough™ stof
- Lynlås med frontcover
- Skridsikre såler
- Elastik ryg, hætte, manchetter og ankler
- ASTM D6978 05 TESTET
- HELMKE Tromle Testet Lavpartikler
- Sterilitetssikkerhedsniveau 10 −6
Compliance
USP: 797, USP: 800, 503B
Specifications
Specifications
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | Medium |
| Farve | Hvid |
| Manchet stil | Elastik |
| Sterilitet | Steril |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
| Model- | S-BDFC |
| Størrelse (engelsk) Bryst | 36-39 tommer. |
| Størrelse (metrisk) bryst | 92 til 100 cm |
| Show More |