Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ Sterile overtræksdragter med krave og tommelfingerløkke
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15298278
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
Størrelse (metrisk) bryst:
84 til 92 cm
84 til 92 cm
Højde (metrisk):
164 til 170 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Størrelse (metrisk) bryst Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15298278 Større 84 til 92 cm 164 til 170 cm Pakke med 20
15278278 Lille 84 til 92 cm 164 til 170 cm Pakke med 20
15288278 Medium 84 til 92 cm 164 til 170 cm Pakke med 20
12757186 X-Large 84 til 92 cm 164 til 170 cm Pakke med 20
15218288 2X-stor 84 til 92 cm 164 til 170 cm Pakke med 20
15228288 3X-Large 84 til 92 cm 164 til 170 cm Pakke med 15
15238288 4X-Large 84 til 92 cm 164 til 170 cm Pakke med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15298278 Leverandør Ansell Leverandørnr. SBDCCTL
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Steril engangsoverall med tommelfingerløkke for sikkert hold.
  • Lav fnug, antistatisk CleanTough™ Stof lavet
  • Steriliseret ved gamma-bestråling
  • Anti-Static ejendomme
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
  • Lynlås foran med klapbetræk
  • Elastik ryg, manchetter og ankler
  • Fås i størrelser fra S til 4XL
  • ASTM D6978 05 Testet
  • HELMKE TROMLE Testet
  • Lavt partikelholdigt
  • Sterilitetssikringsniveau 10 -6
Overholdelse
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale CleanTough
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Elastisk
Manchet stil Elastik
Hals stil Halsbånd
Hætte type Kravet
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Indbundet
Sterilitet Steril
Modstand Kemikalier
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Model- S-BDCCT
Størrelse (engelsk) Bryst 33 til 36 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm
Til brug med (applikation) Renrum, Pharma, Kontrollerede miljøer, PPE, 503B Faciliteter, Fremstilling, Industriel
Højde (engelsk) 5 fod. 4 tommer til 5 fod. 6 tommer
Højde (metrisk) 164 til 170 cm
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)