Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ Sterile overtræksdragter med krave og tommelfingerløkke
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15288278
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
Størrelse (metrisk) bryst:
100 til 108 cm
108 til 116 cm
116 til 124 cm
124 til 132 cm
132 til 140 cm
84 til 92 cm
92 til 100 cm
Højde (metrisk):
164 til 170 cm
170 til 176 cm
176 til 182 cm
182 til 188 cm
188 til 194 cm
194 til 200 cm
200 til 206 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Størrelse (metrisk) bryst Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15288278 Medium 92 til 100 cm 170 til 176 cm Pakke med 20
15278278 Lille 84 til 92 cm 164 til 170 cm Pakke med 20
15298278 Større 100 til 108 cm 176 til 182 cm Pakke med 20
12757186 X-Large 108 til 116 cm 182 til 188 cm Pakke med 20
15218288 2X-stor 116 til 124 cm 188 til 194 cm Pakke med 20
15228288 3X-Large 124 til 132 cm 194 til 200 cm Pakke med 15
15238288 4X-Large 132 til 140 cm 200 til 206 cm Pakke med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15288278 Leverandør Ansell Leverandørnr. SBDCCTM
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Steril engangsoverall med tommelfingerløkke for sikkert hold.
  • Lav fnug, antistatisk CleanTough™ Stof lavet
  • Steriliseret ved gamma-bestråling
  • Anti-Static ejendomme
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
  • Lynlås foran med klapbetræk
  • Elastik ryg, manchetter og ankler
  • Fås i størrelser fra S til 4XL
  • ASTM D6978 05 Testet
  • HELMKE TROMLE Testet
  • Lavt partikelholdigt
  • Sterilitetssikringsniveau 10 -6
Overholdelse
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale CleanTough
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastic at Back
Ankel stil Elasticated
Manchet stil Elastic
Hals stil Collared
Hætte type Collared
Lukketype Front Zipper with Storm Flap
Sømtype Bound
Sterilitet Steril
Modstand Chemicals
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Model- S-BDCCT
Størrelse (engelsk) Bryst 36-39 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 92 til 100 cm
Til brug med (applikation) Renrum, Pharma, Kontrollerede miljøer, PPE, 503B Faciliteter, Fremstilling, Industriel
Højde (engelsk) 5 fod. 6 tommer til 5 fod. 9''
Højde (metrisk) 170 til 176 cm
Renrumsklasse Class 10 (ISO 4)