Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Sterile overtræksdragter med krave og tommelfingerløkke
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
Størrelse (metrisk) bryst:
100 til 108 cm
108 til 116 cm
116 til 124 cm
124 til 132 cm
132 to 140 cm
84 til 92 cm
92 til 100 cm
Højde (metrisk):
164 til 170 cm
170 til 176 cm
176 til 182 cm
182 til 188 cm
188 til 194 cm
194 til 200 cm
200 to 206 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 20
Beskrivelse
- Lav fnug, antistatisk CleanTough™ Stof lavet
- Steriliseret ved gamma-bestråling
- Anti-Static ejendomme
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
- Lynlås foran med klapbetræk
- Elastik ryg, manchetter og ankler
- Fås i størrelser fra S til 4XL
- ASTM D6978 05 Testet
- HELMKE TROMLE Testet
- Lavt partikelholdigt
- Sterilitetssikringsniveau 10 -6
Overholdelse
USP 797, USP 800, 503B
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | 3X-Large |
| Farve | Hvid |
| Sterilitet | Steril |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
| Model- | S-BDCCT |
| Størrelse (engelsk) Bryst | 48-51 tommer. |
| Størrelse (metrisk) bryst | 124 til 132 cm |
| Til brug med (applikation) | Renrum, Pharma, Kontrollerede miljøer, PPE, 503B Faciliteter, Fremstilling, Industriel |
| Vis mere |