Få mere at vide
Ansell BioClean™ Clearview™ Sterile renrumsbriller til engangsbrug
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13495029
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Artikelnummer. Linsebelægning Pakningsstørrelse
13495029 Anti-dug, Ridsefast Pakke med 60
1 options
Artikelnummer. 13495029 Leverandør Ansell Leverandørnr. BCGS1
Forventet forsendelse: 04-12-2026
BioClean™ Clearview™ Sterile renrumsbriller til engangsbrug til sikkerhed i renrumsmiljøer er anti-dug og optisk korrekte for klart udsyn.
Bruges for sikkerhed i renrumsmiljøer. BioClean™ Clearview™ Sterile renrumsbriller til engangsbrug er anti-dug og optisk korrekte for klart udsyn.
  • Garanteret beskyttelse: BioClean™ Clearview Goggles BCGS1 opfylder EN 166-standarderne for sikker øjenbeskyttelse, du kan stole på
  • Reducerede forureningsrisici: Deres indirekte ventilationssystem mindsker risikoen for kontaminering, når de kommer ind i kontrollerede miljøer
  • Forbedrede funktioner: Disse anti-dug-briller har en optisk korrekt, hærdet polycarbonat linse med en anti-ridse, anti-dug belægning for at minimere forvrængning og levere uhindret udsyn
  • Øget komfort: BioClean™ Clearview Goggles BCGS1 er fremstillet af letvægts ultrablød PVC med et fnugfrit latexfrit pandebånd, hvilket gør dem velegnede til at blive båret over briller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN 166:2001, ANSI/ISEA Z87.1-2010 I Klasse 10/ISO Klasse 4 & EU GMP Klasse A/B og andre sterile renrum
Højde (metrisk) 85 mm
Form Rektangel
Bredde (metrisk) (hængsel til hængsel)(± 3 mm): 155 mm
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Oversigt Optisk korrekt, hærdet polycarbonat linse med en anti-ridse, anti-dug belægning for at minimere forvrængning og levere uhindret udsyn
Farve Klar
Linsefarve Klar
Produkttype Sterile beskyttelsesbriller
nr. pr. sag 60/Pk.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Ventilationsdetaljer Indirekte ventilationssystem
Vægt (metrisk) 74 g (± 2 g)
Materiale PVC, polycarbonat, silikone
Engangs Engangsbrug
Linse materiale Polycarbonat