Få mere at vide
Ansell BioClean™ BCAP Clearview Autoklaverbare beskyttelsesbriller
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15228108
Skift visning
nr. pr. pakke:
12/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
15228108 12/Pk. Pakke med 12
1 options
Ikke relevant
Artikelnummer. 15228108 Leverandør Ansell Leverandørnr. BCAP
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Ikke relevant
Clearview Autoklav-panoramabriller giver fremragende optisk klarhed.
  • Panoramisk, vidvinkellinse: For et dybere, bredere synsfelt
  • Indirekte ventilationssystem: Reducerede risici for forurening
  • Autoklav-resistent design: Til holdbare Clearview-briller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, ANSI/ISEA Z87.1-2010
Højde (metrisk) 25 mm
Linsetype Autoklaverbare panoramabriller
Linsebelægning Ubelagt
Farve hvid
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU)2016/425, EN 166:2001
Linsefarve Klar
Produkttype Renrumsbriller
Til brug med (applikation) Fremstilling af medicinsk udstyr, bioteknologi, vedligeholdelse af udstyr og instrumenter, farmaceutiske produkter, renrum, halvlederfremstilling
Ramme farve Hvid
Materiale til pandebånd Silikone
nr. pr. sag 12/Cs.
Model- BCAP
nr. pr. pakke 12/Pk.
Størrelse Universel
Ventilationsdetaljer Indirekte
Vægt (metrisk) 103 g
Materiale polycarbonat, TPR
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Nylon, TPR
UV beskyttelse Ingen
Rammetype Wrap-around
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
Ikke relevant