Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ Clearview™ Autoklaverbare beskyttelsesbriller
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15208108
Skift visning
Linsebelægning:
Ridsefast
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Linsebelægning Pakningsstørrelse
15208108 Ridsefast Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 15208108 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. BCAG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4060.00 DKK
    3720.27 DKK / Pakke med 12
    Spare 339.73 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Konstrueret i superblødt termoplastisk gummi for at give uovertruffen komfort, BioClean Clearview™ Autoklaverbare renrumsbriller har øvre ventilationsåbninger, indirekte nedre ventilationsåbninger og har en hærdet anti-ridse polycarbonat linse. Leveres ikke-steril. Skal autoklaveres ved 121 °C/250 F °i 30 minutter
  • Ikke-steril og forseglet i en PE-pose for at opretholde renlighed
  • Øverst& Indirekte ventilationshuller
  • EN 166:2001 Optisk klasse 1
  • Hærdet anti-ridse polycarbonat linse
  • Testet til over 40 autoklavecyklusser
  • Superblød termoplast giver uovertruffen komfort
  • Forarbejdet og pakket i vores NEBB Certified ISO Klasse 4 (Klasse 10) Renrum
  • Udskiftningslinse tilgængelig (BCAG-SL 19-668-191)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN 166:2001
Linsebelægning Ridsefast
Produkttype Autoklaverbare beskyttelsesbriller
nr. pr. sag 12/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Ventilationsdetaljer Indirekte bundventilation
Materiale Polycarbonat