Få mere at vide
Ansell Bioclean™ Bouffant kasket
Artikelnummer. 15272178
Skift visning
Størrelse:
One Size
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15272178 One Size Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 15272178 Leverandør Ansell Leverandørnr. BBCW
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Let og åndbar bouffant reducerer risikoen for kontaminering fra hovedområdet i kontrollerede omgivelser.
  • Universal størrelse
  • Letvægts, blød non-woven polypropylen
  • Hypoallergenisk
  • Kompatibel med en række miljøer, herunder renrum
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 Certificeringer
  • I overensstemmelse med ISO 2859
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Bouffant
Størrelse One Size
Materiale Spunbond polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Model- BBC-W
Sømtype Elastisk dobbeltsyning
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008 Certificeringer iht ISO 2859
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)