Få mere at vide
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC nitrilhandsker
Artikelnummer. 15278168
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Large
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15278168
Brand: Ansell BIOTACXL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Latexfri, pudderfri renrumshandsker er fleksible og modstandsdygtige over for en lang række kemikalier.
  • 12 tommer længde
  • Ambidekstrøs
  • AQL 1.5
  • Fingertekstureret, pudderfri
  • Nitril er modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
  • ESD egenskaber
  • Behandlet for at sikre ISO Klasse 5 kompatibilitet
  • Velegnet til produktion og fremstilling, kontrollerede og kritiske miljøer, Lab og R &D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, fødevarekontakt, kategori III
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Farve Hvid
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 6,7 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.17 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 4,3 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 6,7 mio
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BIOTAC-XL
Serie BioClean™ Biotac BIOTAC
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm