Få mere at vide
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC nitrilhandsker
Artikelnummer. 15258168
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Large
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15258168
Brand: Ansell BIOTACM
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Latexfri, pudderfri renrumshandsker er fleksible og modstandsdygtige over for en lang række kemikalier.
  • 12 tommer længde
  • Ambidekstrøs
  • AQL 1.5
  • Fingertekstureret, pudderfri
  • Nitril er modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
  • ESD egenskaber
  • Behandlet for at sikre ISO Klasse 5 kompatibilitet
  • Velegnet til produktion og fremstilling, kontrollerede og kritiske miljøer, Lab og R &D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
Renrumsklasse Class 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Farve White
Udvendig finish Partially Textured
Fingertykkelse (engelsk) 6.7 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.17 mm
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 4.3 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Powder Free
Størrelse Medium
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 6.7 mil
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Model- BIOTAC-M
Serie BioClean™ Biotac BIOTAC
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 30.5 cm