Få mere at vide
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC nitrilhandsker
Artikelnummer. 15248168
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15248168 Lille Pakke med 1000
15238168 X-Small Pakke med 1000
15258168 Medium Pakke med 1000
15268168 Større Pakke med 1000
15278168 X-Large Pakke med 1000
15288168 2X-stor Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15248168 Leverandør Ansell Leverandørnr. BIOTACS
Få styr på dine kritiske miljøer
Brug rabatkode 28022
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Latexfri, pudderfri renrumshandsker er fleksible og modstandsdygtige over for en lang række kemikalier.
  • 12 tommer længde
  • Ambidekstrøs
  • AQL 1.5
  • Fingertekstureret, pudderfri
  • Nitril er modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
  • ESD egenskaber
  • Behandlet for at sikre ISO Klasse 5 kompatibilitet
  • Velegnet til produktion og fremstilling, kontrollerede og kritiske miljøer, Lab og R &D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, fødevarekontakt, kategori III
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Farve Hvid
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 6,7 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.17 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 4,3 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 6,7 mio
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BIOTAC-S
Serie BioClean™ Biotac BIOTAC
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm