Få mere at vide
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC nitrilhandsker
Beskrivelse
- 12 tommer længde
- Ambidekstrøs
- AQL 1.5
- Fingertekstureret, pudderfri
- Nitril er modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
- ESD egenskaber
- Behandlet for at sikre ISO Klasse 5 kompatibilitet
- Velegnet til produktion og fremstilling, kontrollerede og kritiske miljøer, Lab og R &D
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, fødevarekontakt, kategori III |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Hvid |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6,7 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.17 mm |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Vis mere |