Få mere at vide
Ansell BioClean™ Advance sterile latex renrumshandsker
Artikelnummer. 15268098
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 15268098
Brand: Ansell BASL8.5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pulverfri, håndspecifikke latexhandsker er anatomisk formet og designet til at kunne tages på dobbelt. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 renrum.
  • 30 cm (12 tommer) midterste armlængde for ekstra beskyttelse
  • Pulverfri latex giver komfort og fleksibilitet
  • Designet til at kunne tages på to gange
  • Anatomisk, håndspecifik form for maksimal komfort
  • Tekstureret overflade for bedre greb
  • Perlemanchet for stabilitet på armen
  • Ikke-partikler EasyTear™ emballage
  • Gammabestrålet steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Farve Neutral
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 7,8 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Hånd Bestemt
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 6,6 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.17 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 8.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,8 mio
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BASL85
Serie BioClean™ Forud BASL
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm