Få mere at vide
Ansell BioClean™ Advance sterile latex renrumshandsker
Beskrivelse
Pulverfri, håndspecifikke latexhandsker er anatomisk formet og designet til at kunne tages på dobbelt. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 renrum.
- 30 cm (12 tommer) midterste armlængde for ekstra beskyttelse
- Pulverfri latex giver komfort og fleksibilitet
- Designet til at kunne tages på to gange
- Anatomisk, håndspecifik form for maksimal komfort
- Tekstureret overflade for bedre greb
- Perlemanchet for stabilitet på armen
- Ikke-partikler EasyTear™ emballage
- Gammabestrålet steril
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015 |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 7,8 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.20 mm |
| Hånd | Bestemt |
| Brug af laboratorium/renrum | ISO Klasse 4 |
| Vis mere |