Få mere at vide
Ansell BioClean™ Advance sterile latex renrumshandsker
Artikelnummer. 12705795
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Pakningsstørrelse:
200 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12705795 6.5 200 par
15218098 6 200 par
15238098 7 200 par
15248098 7.5 200 par
12735795 8 200 par
15268098 8.5 200 par
12755795 9 200 par
15288098 10 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12705795 Leverandør Ansell Leverandørnr. BASL6.5
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pulverfri, håndspecifikke latexhandsker er anatomisk formet og designet til at kunne tages på dobbelt. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 renrum.
  • 30 cm (12 tommer) midterste armlængde for ekstra beskyttelse
  • Pulverfri latex giver komfort og fleksibilitet
  • Designet til at kunne tages på to gange
  • Anatomisk, håndspecifik form for maksimal komfort
  • Tekstureret overflade for bedre greb
  • Perlemanchet for stabilitet på armen
  • Ikke-partikler EasyTear™ emballage
  • Gammabestrålet steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Farve Neutral
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 7,8 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Hånd Bestemt
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.17 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 6.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,8 mio
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BASL65
Serie BioClean™ Forud BASL
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm