Få mere at vide
Nitrit standardopløsning, Chem Lab™
Artikelnummer. 11989102
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11989102 500 mL 500ml
11979102 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11989102 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL01.1451.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.00 DKK
    626.88 DKK / 500ml
    Spare 165.12 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nitrit standardopløsning 1000 μg/ml til IC (Ion HIQU)
Kemiske identifikatorer
CAS 7632-00-0
Molekylær formel NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 69.00
InChI nøgle LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn natriumnitrit
SMIL [Na+].[O-]N=O
Tekniske data
Sporbarhed til NIST Referencestandarder acc. NIST SRM 136 år gammel
Lugt Lugtfri
Fysisk form Væske
Koncentration Opløsningen indeholder 1000 μg/ml NO2-
Farve Farveløs
pH ±9
Kogepunkt 100 C
Opløselighed Vandopløselig
Mængde 500 mL