Få mere at vide
Nitrit standardopløsning, WTW™
Mængde:
500 mL
Beskrivelse
- Rengøringsløsninger til automatisk og pålidelig rensning af nitritmoduler
- Automatisk rengøring for pålidelige målinger
- Standardløsninger som stamopløsning til fortynding for fejlfri analytisk kvalitetssikring (AQA) i rutine- og vandanalyse
- Høj kvalitet med particertifikat
- Omkostningseffektiv som lagerløsning
- Programmerbar AQA
- For få parametre, såsom nitrit, som er genstand for en hurtig omdannelse, er frisklavede kontrolstandarder for stamopløsninger kontra multi-parameter standardkontroller obligatoriske
Tekniske data
Tekniske data
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Løsningen indeholder | Nitrite |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1000 mg/L |
| Farve | Farveløs |
| pH | 7 |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Opløselighed | Soluble in water |
| Mængde | 500 mL |