missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nitrite Standard: NO2- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™

Artikelnummer. 17957424
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17957424 500 ml
17949704 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17957424 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGI1PNO2500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Nitrite Standard: NO2- @ 10000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nitrite
CAS 14797-65-0
Metoder Ion Chromatography/Wet Chemistry
Analyt- eller komponentnavne Nitrite
Forsendelsestilstand Cold 2°c to 8°C
Molekylær formel (N O2)-
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym NO2−
SMIL [O-]N=O
IUPAC navn Nitrite
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 46.01
Mængde 500 ml
Formel vægt 46.01 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.