Få mere at vide
Nitritopløsning til ionkromatografi, 1 g/l, H 2 O Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12982165 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12982165 500 mL 500ml
12962165 100 mL 100ml
12972165 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12982165 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 033 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    937.00 DKK
    750.29 DKK / 500ml
    Spare 186.71 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel NO2-
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrite
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L
Type Enkeltkomponent standardløsning
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 500 mL