Få mere at vide
Nitrit, Quant™ teststrimler, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Rækkevidde | Måler 1 til 50 ppm NO2 - i vandig opløsning |
| Type | Nitrit teststrimmel |