Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrit/pH teststrimmelsæt
Artikelnummer. 10632321 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
100 pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10632321
Brand: Macherey-Nagel™ 91338
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af nitrit og pH i kølende smøremidler. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrit/pH teststrimmelsæt er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
  • Klar til brug
  • Hurtigt: giver pålidelige resultater inden for et minut
  • Angiver bakterievækst i den kølende smøremiddelcyklus
  • Hjælper med at beskytte arbejdere mod kræftfremkaldende nitrosamin
  • Præcis: farvekort justeret og kontrolleret ved hjælp af certificerede standardløsninger
  • Holdbarhed: 2,5 år, opbevares under 30 °C
Ordreinfo
Gradueringer
Tekniske data
Analytter Nitrit/pH teststrimmel
Til brug med (applikation) Hurtig og nem bestemmelse af nitrit og pH i kølende smøremidler
Gradueringer 0 til 80mg/L NO2–, 6,0 til 9,6 pH
Mængde 100 pakke
Type Semikvantitative teststrimler