Få mere at vide
Nitrite as N @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Nitrite as N @ 1000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrite |
| CAS | 14797-65-0 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnavne | Nitrite |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | (N O2)- |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | NO2− |
| SMIL | [O-]N=O |
| IUPAC navn | Nitrite |
| Vis mere |