Få mere at vide
Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate, 99+%
Artikelnummer. 11985331 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11985331 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10498290 25 g Plastflaske 25g
10408300 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11985331 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147840025
Request Bulk or Custom Format
Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate, CAS # 18662-53-8, is considered a non-genotoxic compound showing carcinogenic activity and is used as an inducer of tumorigenesis in laboratory studies using animal models. | CAS: 18662-53-8 | C6H6NNa3O6·H2O | 275.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•Nitrilotrieddikesyre, trinatriumsalt, monohydrat anses for at være en ikke-genotoksisk forbindelse med kræftfremkaldende aktivitet
• Denne forbindelse hæmmer gap-junctional kommunikation mellem kinesisk hamster lungefibroblaster
Applikationer
•Nitrilotrieddikesyre trinatriumsaltmonohydrat er almindeligt anvendt i laboratorieforsøg på grund af dets evne til at inducere den tumorogene proces
• Det er blevet brugt i in vivo eksperimenter som en inducer af blære- og nyretumorer i dyremodeller
• Det bruges som et chelateringsmiddel, som danner koordinationsforbindelser med metalioner (chelater)
Litteraturreferencer
Malcolm, A.; Mills, L. Hæmning af gap-junctional intercellulær kommunikation mellem kinesisk hamster-lungefibroblaster med di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) og trinatriumnitrilotriacetatmonohydrat (NTA). Cellebiologi og toksikologi. 1989, 5, –145 153.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18662-53-8
Molekylær formel C6H6NNa3O6·H2O
Molekylvægt (g/mol) 275.09
InChI nøgle HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium nitrilotriacetate monohydrate, nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, nta sodium hydrate, nta trisodium salt dihydrate, unii-j0u92u6nu5, ccris 437, nitrilotriacetic acid trisodium salt, monohydrate, nitriloacetic acid trisodium salt monohydrate, glycine, n,n-bis carboxymethyl-, trisodium salt, monohydrate, nitrilotriacetic acid, trisodium salt monohydrate
PubChem CID 29194
IUPAC navn trinatrium;2-[bis(carboxylatomethyl)amino]acetat;hydrat
SMIL C(C(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
Smeltepunkt >320.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel N(CH2CO2Na)3·H2O
Mængde 2.5 kg
Opløselighedsinformation Solubility in water: 484g/L (25°C)
Formel vægt 275.09
Procent renhed 99+%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks