Få mere at vide
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3774022 |
| Merck Index | 14,6579 |
| Formel vægt | 275.12 (257.10 Anhydrous) |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate