Få mere at vide
Nitrilotrieddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrilotriacetic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13) |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 191.043 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |