Få mere at vide
Nitrilotrieddikesyre, TRC
Artikelnummer. 17934245
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17934245 1 g
17902935 10 g
17971915 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17934245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4901751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-13-9
Molekylær formel C6 H9 N O6
Molekylvægt (g/mol) 191.14
Synonym Nitrilotriacetic acid, 2-[Bis(carboxymethyl)amino]acetic acid, NTA, Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, Acetic acid, nitrilotri- (8CI), N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, Chel 300, Chelest NT, Complexon I, Dissolvine A, Dissolvine AZ, Hampshire NTA acid, N 0098, NSC 2121, NTA, Nitrilo-2,2',2' '-triacetic acid, Nitrilo-N,N,N-triacetic acid, Nitrilotris(methylenecarboxylic acid), Titriplex I, Triglycine, Triglycollamic acid, Trilon AS, Tris(carboxymethyl)amine, Tris(hydroxycarbonylmethyl)amine, Versene NTA acid, α,α',α' '-Trimethylaminetricarboxylic acid
IUPAC navn 2-[bis(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrilotriacetic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Mængde 1 g
Formel vægt 191.043
Procent renhed >95%