Få mere at vide
Nitrilotrieddikesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30050281
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050281 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050281 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0886.010100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nitrilotrieddikesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrilotriacetic Acid
CAS 139-13-9
Analyt- eller komponentnavne Nitrilotriacetic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H9 N O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nitrilotriacetic Acid, 2-[Bis(carboxymethyl)amino]acetic acid, NTA
InChI formel InChI=1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
SMIL OC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC navn 2-[bis(carboxymethyl)amino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 191.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 191,043 g/mol