Få mere at vide
Nitrilotrieddikesyre, Solstice
Artikelnummer. 15684240
Skift visning
Mængde:
50 g
6 x 50 g
25 kg
Pakningsstørrelse:
25kg
50g
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15684240 25 kg 25kg
15694240 50 g 50g
15624250 6 x 50 g Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15684240 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3453925KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28980.00 DKK
    26742.86 DKK / 25kg
    Spare 2237.14 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
til kompleksometri,≥ 99 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-13-9
Molekylær formel C6H9NO6
Molekylvægt (g/mol) 191.14
MDL nummer MFCD00004287
InChI nøgle MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC navn 2-[bis(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrilotriacetic acid
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Lineær formel N(CH2COOH)3
Mængde 25 kg
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1710776
Formel vægt 191,14 g/mol
Procent renhed ≥99%