Få mere at vide
Nitrilotriacetic Acid (Certified ACS), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10553145
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10553145 1 kg Poly Bottle 1kg
10316843 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10553145
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Nitrilotriacetic Acid is a chelating and sequestering agent. A builder in synthetic detergents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-13-9
Molekylær formel C6H9NO6
Molekylvægt (g/mol) 191.14
MDL nummer MFCD00004287
InChI nøgle MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC navn 2-[bis(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMIL OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrilotriacetic Acid
Smeltepunkt 245°C
Farve White
pH 2.3
Analyseprocentområde ≥98.0 %
Emballage Poly Bottle
Lineær formel N(CH2COOH)3
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 6665
Formel vægt 191.14
Procent renhed ≥98.0%
Grad Certified ACS
Fysisk form Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrilotriacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.