Få mere at vide
Nitrilotriacetic Acid (Certified ACS), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10316843 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10316843 100 g Poly Bottle 100g
10553145 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10316843 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2670100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Nitrilotriacetic Acid is a chelating and sequestering agent. A builder in synthetic detergents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-13-9
Molekylær formel C6H9NO6
Molekylvægt (g/mol) 191.14
MDL nummer MFCD00004287
InChI nøgle MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC navn 2-[bis(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMIL OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrilotriacetic Acid
Smeltepunkt 245°C
Farve White
pH 2.3
Analyseprocentområde ≥98.0 %
Emballage Poly Bottle
Lineær formel N(CH2COOH)3
Mængde 100 g
Merck Index 15, 6665
Formel vægt 191.14
Procent renhed ≥98.0%
Grad Certified ACS
Fysisk form Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrilotriacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.