Få mere at vide
Nitrilotriacetic acid, 99%
Artikelnummer. 10782782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
5g
5kg
Product Code. 10782782
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 415742500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Nitrilotrieddikesyre, CAS # 139-13-9, er en tricarboxylsyreforbindelse, der bruges til kemisk chelering og eluering i proteinundersøgelser og oprensning af visse jordforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Nitrilotrieddikesyre (2,2',2-nitrilotrieddikesyre) er en tricarboxylsyre, der bruges til kemisk oprensning
Applikationer
  • Et kendt mutagen, egnet til cellekultureksperimenter med DNA-skader
  • Nitrilotrieddikesyre kan bruges til proteineluering ved hjælp af His-tag-metoden og kemisk chelering
  • Nitrilotrieddikesyre er i stand til at chelatere Ca2+, Co2+, Cu2+ og Fe3+
  • Beregnet til følsomme applikationer som HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139-13-9
Molekylær formel C6H9NO6
Molekylvægt (g/mol) 191.14
MDL nummer MFCD00004287
InChI nøgle MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC navn 2-[bis(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nitrilotriacetic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 245.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel N(CH2CO2H)3
Mængde 250 g
Beilstein 04,369
Merck Index 15,6665
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.28g/L (22.5°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 191.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nitrilotriacetic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.