Få mere at vide
Nitrilotrieddikesyre, 99%
Artikelnummer. 10351351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10351351 5 g Glasflaske 5g
10782782 250 g Plastflaske 250g
10279550 1 kg Plastflaske 1kg
15119283 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10351351 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415740050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.60 DKK
    342.65 DKK / 5g
    Spare 37.95 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Nitrilotrieddikesyre, CAS # 139-13-9, er en tricarboxylsyreforbindelse, der bruges til kemisk kelering og eluering i proteinstudier samt til oprensning af visse jordforbindelser. | CAS: 139-13-9 | C6H9NO6 | 191,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Nitrilotrieddikesyre (2,2',2-nitrilotrieddikesyre) er en tricarboxylsyre, der bruges til kemisk oprensning
Applikationer
  • Et kendt mutagen, egnet til cellekultureksperimenter med DNA-skader
  • Nitrilotrieddikesyre kan bruges til proteineluering ved hjælp af His-tag-metoden og kemisk chelering
  • Nitrilotrieddikesyre er i stand til at chelatere Ca2+, Co2+, Cu2+ og Fe3+
  • Beregnet til følsomme applikationer som HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-13-9
Molekylær formel C6H9NO6
Molekylvægt (g/mol) 191.14
MDL nummer MFCD00004287
InChI nøgle MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC navn 2-[bis(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrilotriacetic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 245,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel N(CH2CO2H)3
Mængde 5 g
Beilstein 04,369
Merck Index 15,6665
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,28 g/L (22,5 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 191.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrilotriacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.