Få mere at vide
Nitrilotrieddikesyre, 99%
Produktkod. 10279550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Emballage Förpackningsstorlek
10279550 1 kg Plastflaske 1kg
10351351 5 g Glasflaske 5g
10782782 250 g Plastflaske 250g
15119283 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10279550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 415740010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Nitrilotrieddikesyre, CAS # 139-13-9, er en tricarboxylsyreforbindelse, der bruges til kemisk kelering og eluering i proteinstudier samt til oprensning af visse jordforbindelser. | CAS: 139-13-9 | C6H9NO6 | 191,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Nitrilotrieddikesyre (2,2',2-nitrilotrieddikesyre) er en tricarboxylsyre, der bruges til kemisk oprensning
Applikationer
  • Et kendt mutagen, egnet til cellekultureksperimenter med DNA-skader
  • Nitrilotrieddikesyre kan bruges til proteineluering ved hjælp af His-tag-metoden og kemisk chelering
  • Nitrilotrieddikesyre er i stand til at chelatere Ca2+, Co2+, Cu2+ og Fe3+
  • Beregnet til følsomme applikationer som HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-13-9
Molekylær formel C6H9NO6
Molekylvægt (g/mol) 191.14
MDL nummer MFCD00004287
InChI nøgle MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC navn 2-[bis(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Nitrilotriacetic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 245,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel N(CH2CO2H)3
Mængde 1 kg
Beilstein 04,369
Merck Index 15,6665
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,28 g/L (22,5 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 191.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitrilotriacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.