Få mere at vide
Ansell Nitrilite™ 93-311 Series Natural Nitril Handsker
Artikelnummer. p-8005324 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
10
6
7
8
Lille
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11796723
Brand: Ansell 933116
Produceret i et kontrolleret pulverfrit miljø med usædvanligt lave niveauer af ekstraherbare og partikler.
  • 100% nitrile polymer prevents risk of allergies related to latex protein
  • Nitrile coating
  • Textured fingertips grip design
  • Rolled beaded cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Standard CATEGORY III EN 374, DA 21 CFR 177-2600
Renrumsklasse Class 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Yes
AQL 2.5
Farve Natural
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Produkttype Controlled Environment Gloves
Størrelse 6
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Til brug med (applikation) Electronics assembly, handling sensitive parts and materials
Mængde 1000 Pairs
Modstandsdygtig overfor Splash resistance
Serie 93-311