Få mere at vide
Ansell Nitrilite™ 93-311 Series Natural Nitril Handsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12336347 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
10
6
7
8
Lille
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12336347 Lille Pakke med 1000
11796723 6 Pakke med 1000
11736733 10 Pakke med 1000
11706733 7 Pakke med 1000
11716733 8 Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12336347 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93311090
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Produceret i et kontrolleret pulverfrit miljø med usædvanligt lave niveauer af ekstraherbare og partikler.
  • 100% nitrilpolymer forhindrer risikoen for allergier relateret til latexprotein
  • Nitril belægning
  • Tekstureret fingerspids greb design
  • Valset perlemanchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation PPE Kategori II
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 2.5
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Finger Thickness (English) 0,0067 tommer
Fingertykkelse (metrisk) 0.17 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 0,0043 tommer
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Pulveriseret
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0,0067 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Handske manchet stil Valset
Mængde 100 Pk.
Modstandsdygtig overfor Syrer, alkoholer, ketoner og baser
Længde (metrisk) 24 cm