Få mere at vide
Ansell Nitrilite™ 93-311 Series Natural Nitril Handsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11736733 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
10
6
7
8
Lille
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11736733 10 Pakke med 1000
11796723 6 Pakke med 1000
11706733 7 Pakke med 1000
11716733 8 Pakke med 1000
12336347 Lille Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11736733 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93311100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4026.00 DKK
    2551.70 DKK / Pakke med 1000
    Spare 1474.30 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Produceret i et kontrolleret pulverfrit miljø med usædvanligt lave niveauer af ekstraherbare og partikler.
  • 100% nitrilpolymer forhindrer risikoen for allergier relateret til latexprotein
  • Nitril belægning
  • Tekstureret fingerspids greb design
  • Valset perlemanchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Standard KATEGORI III EN 374, DA 21 CFR 177-2600
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 2.5
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Finger Thickness (English) 0,0067 tommer
Fingertykkelse (metrisk) 0.17 mm
Hånd Ambidextrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 0,0043 tommer
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse 10
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0,0067 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Til brug med (applikation) Elektronikmontage, håndtering af følsomme dele og materialer
Mængde 1000 par
Modstandsdygtig overfor Stænkmodstand
Serie 93-311