Beskrivelse
- 100% nitrilpolymer forhindrer risikoen for allergier relateret til latexprotein
- Nitril belægning
- Tekstureret fingerspids greb design
- Valset perlemanchet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Standard KATEGORI III EN 374, DA 21 CFR 177-2600 |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 2.5 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspidstekstureret |
| Finger Thickness (English) | 0,0067 tommer |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.17 mm |
| Hånd | Ambidextrøs |
| Vis mere |