Få mere at vide
Chemsplash Nitril pulverfri engangshandsker blå
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058198
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Artikelnummer. Størrelse
30058198 Lille
30058274 Medium
30058218 Større
30058474 X-Large
4 options
Artikelnummer. 30058198
Brand: Chemsplash 4010.300.004
Kun null tilbage
Add to basket
Add to basket
Multi-Task nitrilpulverfri engangshandsker, medicinsk kvalitet og fødevaresikre. AQL-niveau på 1,5.
Premium komfort nitrilhandske med teksturerede fingerspidser
  • Fødevarekontakt godkendt
  • Medicinsk karakter
  • Ambidekstrøs
  • Rullet manchet og latexfri
  • PFAS fri
  • Touchscreen kompatibel
  • CE og UKCA godkendt
  • Tykkelse: 2,8 mm, Vægt: 3,5 g
  • AQL: 1,5
Beskrivelse: Den Chemsplash Multi-Task Nitril Powder-fri engangshandsker er medicinsk kvalitet og fødevaresikre, og tilbyder overlegen beskyttelse med et AQL-niveau på 1,5. Disse handsker er velegnede til beskyttelse mod kemisk stænk og har nogle elastiske egenskaber, hvilket giver mulighed for brugervenlighed og pasform. De er perfekte til BRC-godkendte arbejdsområder og medicinalindustrien. Dette produkt er fri for PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller andre konfliktmaterialer.
Specifications
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Medical Devices, EN1186: Food Grade, EN420
Kloreret Nej
Applikationer Laboratorie
Farve Blå
Fingertykkelse (engelsk) 0,1 tommer.
Fingertykkelse (metrisk) 0.07 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 0,1 tommer.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 mm
Produkttype Engangshandsker
Størrelse Lille
Tykkelse (engelsk) 0,1 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Valset
Foring Uforet