Få mere at vide
Nitritex™ Nitritex™ Omega Pro-tech™ Blue Disposable Powder-free Laboratory Gloves
Artikelnummer. p-8008431
Størrelse:
Small
Medium
Large
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12910845
Brand: Nitritex™ OTEBL2103M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Blue disposable powder free gloves resist cuts and snags and are available in a variety of sizes.
  • Blue
  • Beaded cuff
  • Non-sterile
  • Nitrile contains no proteins
  • Various sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 2859
Klassifikation Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment
Farve Blue
Engangs Single-use
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse Medium
Handske manchet stil Beaded/Rolled
Inspiceret til medicinsk brug Yes
Længde (metrisk) 24 cm