Beskrivelse
- PPE Category III
- Indigo blue color
- Nitrile
- Ambidextrous
- Beaded cuff
- Textured fingertips
- Non-powdered
- General purpose use
- Chemical resistant
- Disposable
- Non-sterile
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | PPE Category III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4 |
| Applikationer | Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Indigo |
| Engangs | Single-use |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.08 to 0.14 mm |
| Hånd | Ambidextrous |
| Materiale | Nitrile |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.06 to 0.09 mm |
| Størrelse | Medium |
| Vis mere |