Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ Nitril handsker
Artikelnummer. 12635283
Størrelse:
7
8
9
Farve:
Grøn
Green
Model-:
948
953
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12635283
Brand: Honeywell Safety Products™ 209530107
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemisk resistente nitrilhandsker med en mønstret finish for at give greb. Honeywell Safety Products™ Powercoat™ Nitraf-handsker har en flocket bomuldsindvendig og en beskyttende manchet.
  • Nitrilsammensætning til mekanisk og kemisk modstand mod en lang række produkter, herunder olier, fedtstoffer, kulbrinter, rengøringsmidler og mange opløsningsmidler.
  • Undgå kontakt med opløsningsmidler indeholdende ketoner.
  • Velegnet til madlavning, der inkluderer fedtede produkter, produktion af maling, lak.
  • Flokket bomuld indeni for komfort og nem af- og påtagning.
  • Forhøjet mønsterfinish for godt greb i fedtede og fugtige omgivelser.
  • Stor elasticitet og fingerfærdighed.
  • Sikkerhedshandske i kategori III.
  • Manchetten hjælper med at beskytte en stor del af underarmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III Irreversible risici, EN 420-2003 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-2003 Mekaniske risici, EN 374-2003 Kemisk risiko, EC Kategori PPE 3, EF-certifikatnummer 0075/797/162/002/27 Attestation nummer, EC 0075/797/162/02/07/0042
Klassifikation Behændighed: 5
Farve Grøn
Bedømmelse af skæremodstand 1
Materiale Nitril, Bomuld
Produkttype Handsker
Størrelse 7
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Til brug med (applikation) Landbrug, bilindustrien, luftfart, bygning, konstruktion, catering, kemi, fødevarer, industriel rengøring, jern, stål, vedligeholdelse, offshore, petrokemi, trykning, service, skibsbygning, transport, forsynings- og vandbehandlingsindustrier.
Liner materiale Bomuldsflok
Foring Foret
Model- 953
Punkteringsvurdering 1
Mængde 1 par/PK
Modstandsdygtig overfor Kemikalier, Olier
Tear Rating 0
Længde (metrisk) 33 cm