Få mere at vide
Nitril™ 3000 X-Long, Non-Sterile, Nitrile Examination Gloves
Størrelse:
Medium
X-Large
Beskrivelse
- AQL 1,5
- PPE Category III
- Class I Medical
- Extra long length
- Ambidextrous
- Non-sterile
- Powder free and latex free
- Textured
- Beaded cuff
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AQL 1,5, PPE Cat III, Class I Medical, Food compliant, EN 455-1/-2/-3/-4, EN 374-1/-2/-4/-5, EN 16623-1, EN 420, EN ISO 13495:2016, 93/42/EEC |
| Farve | Blue |
| Engangs | Single-use |
| Materiale | Nitrile |
| Størrelse | Medium |
| Model- | 1282M |
| Længde (metrisk) | 29 cm |