Få mere at vide
Lovibond™ Nitrifikationshæmmer (N-ATH)
Artikelnummer. 10079651
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10079651 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 10079651 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 2418642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 DKK
    187.44 DKK / 50ml
    Spare 21.56 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Nitrifikationshæmmer N-ATH 50mL til brug med OxiDirect BOD-system
Tekniske data
Oversigt Nitrifikationshæmmer N-ATH
Volumen (metrisk) 50 mL
Til brug med (udstyr) OxiDirect BOD System