Få mere at vide
Invitrogen™ Nitrogenoxid assay kit
Beskrivelse
Analyser nitrogenoxid (NO) sammensætning og total som separate værdier af nitrat (NO 3- ) og nitrit (NO 2- ) niveauer i urin, spyt, plasma, serum og andre biologiske væsker med vores Thermo Scientific Nitrogenoxid assay kit.
Yderligere information og online bestilling
Mål: Nitrogenoxid (NO) og relative niveauer af nitrit (NO 2- ) og nitrat (NO 3- )
Format: Kolorimetrisk farve (azofarve) til klare 96-brøndsplader
Måling: Absorbans ved 540nm (± 20nm)
Analyseområde: 0 til 100 μM
Følsomhed: 0,222 μM nitrit; 0,625 μM nitrat
Præcision: Afhænger af flere faktorer (generelt intra- og inter-assay CV ≤ 5 %)
Prøvetyper: Urin, spyt, plasma, serum og andre biologiske væsker
Samlet analysetid: 15 minutter (nitritanalyse); 45 minutter (nitratanalyse)
Prøvestørrelse: 50 μL
Inkluderer:
Komplet sæt indeholder Griess-reagenser, nitrit- og nitratstandarder, nitratreduktase, NADH og fortyndingsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 x 96 prøver |
Sikkerhed og håndtering
- Nitric Oxide Assay Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: hydrogen chloride